Streptomycinsulfat
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
A1852.0025
A1852.1000
A1852.0025EA
39.3
EUR
A1852.0025
A1852.1000
Streptomycinsulfat
Streptomycin sulphate
Formel:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ Schmelzpunkt: 250 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00037023 CAS-Nummer: 3810-74-0 EINECS: 223-286-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08983 |