Gentamicinsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
G3632-1G
G3632-10G
G3632-250MG
G3632-25G
G3632-5G
SIALG3632-1GEA
132
EUR
SIALG3632-1G
SIALG3632-10G
SIALG3632-250MG
SIALG3632-25G
SIALG3632-5G
Gentamicinsulfat, Sigma-Aldrich®
Gentamicinsulfat
Schmelzpunkt:
218…237 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00270181 CAS-Nummer: 1405-41-0 EINECS: 215-778-9 Merck Index: 13,04403 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...