L(+)-Arabinose, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Pectinose, Pectin Sugar
178680-100
178680-25
178680-100EA
254
EUR
178680-100
178680-25
L(+)-Arabinose, Millipore®
L(+)-Arabinose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molekulargewicht: 150.13 g/mol Siedepunkt: 331 Schmelzpunkt: 158…160 °C Dichte: 1.585 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067709 CAS-Nummer: 5328-37-0 EINECS: 226-214-6 |