D(-)-Arabinose 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
161450250 161451000
ACRO161450250EA 64.9 EUR
ACRO161450250 ACRO161451000
D(-)-Arabinose 99+%
D(-)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
Schmelzpunkt: 152…160 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135608
CAS-Nummer: 28697-53-2
EINECS: 233-708-5