D(+)-Glucose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5767-25G G5767-500G G5767-5KG
SIALG5767-25GEA 45.7 EUR
SIALG5767-25G SIALG5767-500G SIALG5767-5KG
D(+)-Glucose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Schmelzpunkt: 146 °C
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM