D(+)-Glucose, wasserfrei, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
24379.294EA
51.8
EUR
24379.294
24379.363
24379.465
D(+)-Glucose, wasserfrei, GPR RECTAPUR®
D(+)-Glucose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molekulargewicht: 180.16 g/mol Schmelzpunkt: 146 Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS-Nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) | 52.5 - 53.3 ° |
Loss on drying (100°C) | Max. 1 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |