D(+)-Galactose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ300
G0750-10G
G0750-100G
G0750-10MG
G0750-1KG
G0750-25G
G0750-500G
G0750-50G
SIALG0750-10GEA
34.5
EUR
SIALG0750-10G
SIALG0750-100G
SIALG0750-10MG
SIALG0750-1KG
SIALG0750-25G
SIALG0750-500G
SIALG0750-50G
D(+)-Galactose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Galactose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Siedepunkt: 527 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 163…169 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151230 CAS-Nummer: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 Merck Index: 13,04356 |