D(+)-Galactose ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
A12813.0B A12813.18 A12813.30
A12813.0BEA 295 EUR
A12813.0B A12813.18 A12813.30
D(+)-Galactose ≥98%
D(+)-Galactose
Purity: 98% CAS No.: 59-23-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 1724619 Merck Reference: 14,4335 Optical Rotation: +80° (c=5 in water, 24h) MDL No.: MFCD00151230
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 527 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 164…168 °C
Dichte: 1.50
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151230
CAS-Nummer: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
Merck Index: 14,4335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508b1d21a6801ddfb1a5f13a64cb06e6f95e8922&vid=3c02003b1d12c9bfd11c2e6faf5cc37d4325d208&prid=web&clid=SAPDAM