D(+)-Trehalose, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyme: (+)-Trehalose, α,α-Trehalose, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol), Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, D-(+)-Trehalose Anhydrous, D-Trehalose
1.08216.0010 1.08216.0100 1.08216.5000
1.08216.0010EA 108 EUR
1.08216.0010 1.08216.0100 1.08216.5000
D(+)-Trehalose, SAFC®
D(+)-Trehalose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molekulargewicht: 342.3 g/mol
Schmelzpunkt: 203
Dichte: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006628
CAS-Nummer: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Merck Index: 12,09713