D(+)-Saccharose
Lieferant: Roth Carl
9286.1 9286.2
ROTH9286.1EA 24.3 EUR
ROTH9286.1 ROTH9286.2
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM