D(+)-Saccharose Reag. Ph. Eur., Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07687.0250 1.07687.1000 1.07687.5000
1.07687.0250EA 34.4 EUR
1.07687.0250 1.07687.1000 1.07687.5000
D(+)-Saccharose Reag. Ph. Eur., Millipore®
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM