D(+)-Saccharose
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
21986-2 21986-3 21986
BMOL21986-2EA 0 EUR
BMOL21986-2 BMOL21986-3 BMOL21986
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM