D(+)-Saccharose 99+% für die Biochemie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
419760010
419760050
419760250
419762500
ACRO419760010EA
111
EUR
ACRO419760010
ACRO419760050
ACRO419760250
ACRO419762500
D(+)-Saccharose 99+% für die Biochemie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
D(+)-Saccharose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Schmelzpunkt: 190…192 °C (Zersetzung) Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.03 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Dnase,Rnase,Protease | None detected |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |