D(+)-Saccharoseoctaacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D-(+)-Saccharose octaacetate, Sucrose octaacetate, D(+)-Sucroseoctaacetat, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(((2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetoxy-2,5-bis(acetoxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W303801-10KG-K W303801-1KG-K W303801-25KG-K
SIALW303801-10KG-KEA 642 EUR
SIALW303801-10KG-K SIALW303801-1KG-K SIALW303801-25KG-K
D(+)-Saccharoseoctaacetat, Sigma-Aldrich®
D(+)-Saccharoseoctaacetat
Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Schmelzpunkt: 80…83 °C
Dichte: 1.257 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006623
CAS-Nummer: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052