Kolorimetrisches Testbesteck, Phosphatest®, TESTOVAL®
Lieferant: Heyl GmbH & Co, Gebr.
Farbvergleichsbesteck für die schnelle manuelle Analyse des Phosphatgehaltes im Wasser im Konzentrationsbereich 0 - 10 mg/l.
Die Einzelwerte können durch optischen Farbvergleich abgelesen werden. Durch Verdünnen der Wasserprobe im Verhältnis 1:10 mit destilliertem Wasser kann der Messbereich auf die 10-fache Konzentration erweitert werden.
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist ein Farbvergleichsgerät enthalten.