D(+)-Maltose Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M9171-100G M9171-10MG M9171-500G
SIALM9171-100GEA 123 EUR
SIALM9171-100G SIALM9171-10MG SIALM9171-500G
D(+)-Maltose Monohydrat, Sigma-Aldrich®
D(+)-Maltose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149343
CAS-Nummer: 6363-53-7
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 13,05736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f861d7adf53134a0c485b5942d3be34c4d0b571&vid=16e5c4425a7a8e158a4200470a45483c7ff5781e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR