Cisplatin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24510.0100 8.24510.0500
8.24510.0100EA 63.2 EUR
8.24510.0100 8.24510.0500
Cisplatin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
cis-Platin
Formel: H₆Cl₂N₂Pt
Dichte: 3.738 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011623
CAS-Nummer: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02341
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Molar Mass 300.05 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 3.7 g/cm3 (20 °C)