Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
204060500
204062500
ACRO204060500EA
38.3
EUR
ACRO204060500
ACRO204062500
Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex
Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex
Formel:
C₂H₆BF₃O Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –14 °C Dichte: 1.23 g/cm³ Flammpunkt: 62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013192 CAS-Nummer: 353-42-4 EINECS: 206-532-1 UN-Nummer: 2965 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm) |
Assay | ≥59 % (BF3) |