Bortrifluorid-Diethylether-Komplex ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 98+%
CAS No.: 109-63-7
Molecular Formula: C4H10BF3O
Formula Weight: 141.93
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.3440
Odour: Acrid
Melting Point: -60°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 3909607
Merck Reference: 14,1350
UN No.: 2604
MDL No.: MFCD00013194
Formel:
C₄H₁₀BF₃O Siedepunkt: 125…126 °C Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 1,130 Flammpunkt: 47 °C (116 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013194 CAS-Nummer: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN-Nummer: 2604 ADR: 8,I Merck Index: 14,1350 |