Bortrifluorid-Diethylether-Komplex (∼48% BF₃)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
174560010
174560025
174560250
174561000
ACRO174560010EA
128
EUR
ACRO174560010
ACRO174560025
ACRO174560250
ACRO174561000
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex (∼48% BF₃)
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Formel:
C₄H₁₀BF₃O Siedepunkt: 126 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 1,12 g/cm³ Flammpunkt: 58 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013194 CAS-Nummer: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN-Nummer: 2604 ADR: 8,I Merck Index: 13,01340 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to straw yellow Liquid (May darken on storage) |
Refractive index | 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm) |
Assay | 47.5 to 49 % (BF3) |
GC | ≥97.5 % |