Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
M-Clarity™ quality level = MQ100
175943-100G 175943-10G 175943-250G 175943-50G
SIAL175943-100GEA 397 EUR
SIAL175943-100G SIAL175943-10G SIAL175943-250G SIAL175943-50G
Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20.2 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0