Dimethylsulfoxid-[D6] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
321290100
321290500
321290011
ACRO321290100EA
48.8
EUR
ACRO321290100
ACRO321290500
ACRO321290011
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Siedepunkt: 190 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 20.2 °C Dichte: 1.19 g/cm³ Flammpunkt: 88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS-Nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.50 % |