Dimethylsulfoxid-[D6] 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
174890500 174892500
ACRO174890500EA 207 EUR
ACRO174890500 ACRO174892500
Dimethylsulfoxid-[D6] 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20.2 °C
Dichte: 1.19 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %