Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
450510-100ML 450510-25ML 450510-10X0.75
SIAL450510-100MLEA 294 EUR
SIAL450510-100ML SIAL450510-25ML SIAL450510-10X0.75
Deuteriumoxid, Sigma-Aldrich®
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984