Deuteriumoxid
Lieferant: Roth Carl
6672.1 6672.2 6672.3 6672.4
ROTH6672.1EA 0 EUR
ROTH6672.1 ROTH6672.2 ROTH6672.3 ROTH6672.4
Deuteriumoxid
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984