Deuteriumoxid 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 35.3 EUR
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
Deuteriumoxid 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumoxid
Formel: D₂O
Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3,8 °C
Dichte: 1,105 g/cm³
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044636
CAS-Nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %