Nitrobenzol-[D5], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Nitrobenzene-[²H₅]
M-Clarity™ quality level = MQ200
151955-25G 151955-5G
SIAL151955-25GEA 237 EUR
SIAL151955-25G SIAL151955-5G
Nitrobenzol-[D5], Sigma-Aldrich®
Nitrobenzol-[D5]
Formel: C₆D₅NO₂
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044415
CAS-Nummer: 4165-60-0
EINECS: 224-014-3
UN-Nummer: 1662
ADR: 6.1,II