Iodmethan-[D3] (99,5% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methyl iodide-D3, Iodomethane-[²H₃]

Stabilisierung: Stabilised with copper
M-Clarity™ quality level = MQ100

176036-1G 176036-25G 176036-50G 176036-5G
SIAL176036-1GEA 50.2 EUR
SIAL176036-1G SIAL176036-25G SIAL176036-50G SIAL176036-5G
Iodmethan-[D3] (99,5% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethan-[D3]
Formel: D₃CI
Siedepunkt: 42 °C (1013 hPa)
Dichte: 2.32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001074
CAS-Nummer: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
UN-Nummer: 2644
ADR: 6.1,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR