2-Chlor-2-methylpropan-[D9], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
tert-Butyl chloride-D9
M-Clarity™ quality level = MQ200
185949-1G
185949-5G
SIAL185949-1GEA
242
EUR
SIAL185949-1G
SIAL185949-5G
2-Chlor-2-methylpropan-[D9], Sigma-Aldrich®
2-Chlor-2-methylpropan-[D9]
Formel:
D₃CCCl(CD₃)CD₃ |
CAS-Nummer:
918-20-7 EINECS: 213-041-6 |