Pyridin-[D5], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Pyridine-[²H₅]
M-Clarity™ quality level = MQ200
532967-25G 532967-5G
SIAL532967-25GEA 635 EUR
SIAL532967-25G SIAL532967-5G
Pyridin-[D5], Sigma-Aldrich®
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Siedepunkt: 114.4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN-Nummer: 1282
ADR: 3,II