Pyridin-[D5] 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyridine-[²H₅]
351490050 351490100 351490250
ACRO351490050EA 120 EUR
ACRO351490050 ACRO351490100 ACRO351490250
Pyridin-[D5] 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Siedepunkt: 114.4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN-Nummer: 1282
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
TMS 0.03 %