Dimethylsulfoxid-[D6] (99,9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03587.0100
1.03587.0006
1.03587.0100EA
528
EUR
1.03587.0100
1.03587.0006
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel:
D₃CS(O)CD₃ Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 20.2 °C Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 82 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS-Nummer: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Deuteration degree | ≥ 99.9 % |
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) | ≤ 0.030 % |
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) | 0.001 |
Water (NMR, H₂O) | ≤ 0.020 % |
Performance test (NMR-spectrum) | passes test |