Toluol-[D8] 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
351500050 351500250
ACRO351500050EA 64.2 EUR
ACRO351500050 ACRO351500250
Toluol-[D8] 99.5 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Toluol-[D8]
Formel: C₆D₅CD₃
Siedepunkt: 110 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN-Nummer: 1294
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.4 %