Acetonitril-[D3] 99 atom % D + 1% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyanomethane-D3, Acetonitrile-d3, Ethannitrile-D3, Trideuteroacetonitrile, Methyl-d3 cyanide, Methyl cyanide-D3, Acetonitrile-[²H₃]
214530100 214530250 214530500
ACRO214530100EA 65.5 EUR
ACRO214530100 ACRO214530250 ACRO214530500
Acetonitril-[D3] 99 atom % D + 1% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Acetonitril-[D3]
Formel: D₃CCN
Siedepunkt: 80.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0.844 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001881
CAS-Nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN-Nummer: 1648
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %