Chloroform-[D1] 99.8 atom % D + 1% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
166260250 166260500 166261000 166262500
ACRO166260250EA 31.1 EUR
ACRO166260250 ACRO166260500 ACRO166261000 ACRO166262500
Chloroform-[D1] 99.8 atom % D + 1% TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60.8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN-Nummer: 1888
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.9 to 1.1 v/v%