Dichlormethan-[D2], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
530506-1G 530506-25G
SIAL530506-1GEA 38.7 EUR
SIAL530506-1G SIAL530506-25G
Dichlormethan-[D2], Sigma-Aldrich®
Dichlormethan-[D2]
Formel: CD₂Cl₂
Siedepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN-Nummer: 1593
ADR: 6.1,III