Chloroform-[D1] 99.8 atom % D stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
Stabilisierung:
Stabilised with silver
351420250
351421000
351425000
ACRO351420250EA
46
EUR
ACRO351420250
ACRO351421000
ACRO351425000
Chloroform-[D1] 99.8 atom % D stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel:
CDCl₃ Siedepunkt: 60.8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000827 CAS-Nummer: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN-Nummer: 1888 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.75 % |