Petroleumbenzin, 80…110 °C, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
23841.320EA 61.4 EUR
23841.320 23841.364
Petroleumbenzin, 80…110 °C, TECHNICAL
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 80-100 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –10 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 1268
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/4) 0.680 - 0.730
Distillation (min. 90 %) 80 - 110 °C