Petroleumbenzin, 60…95 °C, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
292510025 292510010 292510100
ACRO292510025EA 105 EUR
ACRO292510025 ACRO292510010 ACRO292510100
Petroleumbenzin, 60…95 °C, reinst
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 60…95 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,7 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Boiling point 60 to 95°C
Density (15°C) 0.690 to 0.710 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
n-Hexane ≤2 %
Benzene ≤35 ppm
Aromatics ≤0.01 %