Petroleumbenzin, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
8116.5000EA 248.28 EUR
8116.5000 8116.1000
Petroleumbenzin, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 60…100 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 1268
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Range 60 - 100 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1