Petroleumbenzin, 60…80 °C
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13734.AU L13734.0F
L13734.AUEA 33.4 EUR
L13734.AU L13734.0F
Petroleumbenzin, 60…80 °C
Petroleumbenzin 64742-82-1
CAS No.: 8032-32-4 Flash Point: -10°(14°F) Odour: Petroleum-like Boiling Point: 60-80° Merck Reference: 14,5489 UN No.: 1268 MDL No.: MFCD00081849
Siedepunkt: 60…80 °C
Dichte: 0,672
Flammpunkt: –10 °C (14 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 8032-32-4
EINECS: 232-453-7
UN-Nummer: 1268
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5489