Petroleumbenzin, 40…60 °C, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01772.1000 1.01772.2500 1.01772.9010 1.01772.4000
1.01772.1000EA 77.6 EUR
1.01772.1000 1.01772.2500 1.01772.9010 1.01772.4000
Petroleumbenzin, 40…60 °C, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 1268
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Point 36 - 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 370 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.645 - 0.665 g/cm3 (15 °C)
pH (H2O) not applicable
Viscosity kinematic 0.45 mm2/s (20 °C)