Petroleumbenzin, 40…60 °C ≥75%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAB, niedriger Siedepunkt wasserstoffbehandeltes Naphtha, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
24587-18L 24587-200L 24587-1L 24587-2.5L 24587-25L 24587-4X5L 24587-5L 24587-4X2.5L
24587-18L-REA 1097.27 EUR
24587-18L-R 24587-200L 24587-1L 24587-2.5L 24587-25L 24587-4X5L 24587-5L 24587-4X2.5L
Petroleumbenzin, 40…60 °C ≥75%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAB, niedriger Siedepunkt wasserstoffbehandeltes Naphtha, Riedel-de Haën™
Petroleumbenzin
UNSPSC Code: 12191502
Siedepunkt: 40…60 °C (1,013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –30 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling range 40-60 °C Min. 75 %
Density (D 20/20) 0.642 - 0.656
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Benzene (GC) Max. 0.001 %
S-compounds (as S) Max. 0.005 %
Appearance complying
Acidity or alkalinity complying
n-Hexane (GC) Max. 2 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Tetraethyl lead complying
S-compounds, reducing matters complying