Petroleumbenzin, 40…60 °C, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8240.1000EA 48.68 EUR
8240.1000 8240.5000 8240.9025 8240.9200
Petroleumbenzin, 40…60 °C, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 1268
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance passes test
Appearance at 0°C passes test
Distillation Range 40 - 65 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %