Petroleumbenzin, 40…60 °C
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L14649.AU L14649.0F
L14649.AUEA 38.7 EUR
L14649.AU L14649.0F
Petroleumbenzin, 40…60 °C
Petroleumbenzin 64742-82-1
CAS No.: 8032-32-4 Flash Point: -40°(-40°F) Odour: Petroleum-like Boiling Point: 40-60° UN No.: 1268 MDL No.: MFCD00081849
Siedepunkt: 40…60 °C
Dichte: 0,660
Flammpunkt: –40 °C (–40 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 8032-32-4
EINECS: 232-453-7
UN-Nummer: 1268
ADR: 3,II