Petroleumbenzin, 40…60 °C für die Rückstandsanalyse, zur PAH Analyse geeignet
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
326790010
326790025
ACRO326790010EA
51.6
EUR
ACRO326790010
ACRO326790025
Petroleumbenzin, 40…60 °C für die Rückstandsanalyse, zur PAH Analyse geeignet
Petroleumbenzin
Siedepunkt:
40…60 °C (1013 hPa) Dichte: 0,65 g/cm³ Flammpunkt: –45 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN-Nummer: 1268 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
Boiling point | 40 to 60 °C |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |