Petroleumbenzin, 40…60 °C, ECD getestet für die Rückstandsanalyse lindane/DDT <5ng/l, res <0.0003%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
326730010 326730025
ACRO326730010EA 42.7 EUR
ACRO326730010 ACRO326730025
Petroleumbenzin, 40…60 °C, ECD getestet für die Rückstandsanalyse lindane/DDT <5ng/l, res <0.0003%
Petroleumbenzin
ECD tested lindane/DDT<5ng/l, res <0.0003%
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 1268
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %