Petroleumbenzin, 40…60 °C, ECD getested von Halogenkohlenwasserstoff freier Grad für die Rückstandsanalyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
326720010 326720025
ACRO326720010EA 45.1 EUR
ACRO326720010 ACRO326720025
Petroleumbenzin, 40…60 °C, ECD getested von Halogenkohlenwasserstoff freier Grad für die Rückstandsanalyse
Petroleumbenzin
ECD tested halocarbons free.
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,65 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 1268
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %