Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Perlen 8-12 mesh, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
208620-1KG
208620-5KG
208620-1KGEA
216.59
EUR
208620-1KG
208620-5KG
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Perlen 8-12 mesh, Fluka™
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 69912-79-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Form | beads |
Grain size 8 - 12 mesh | Min. 95 % |