Petroleumbenzin, 35…60 °C ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42085.K2
42085.M1
42085.K2EA
66.3
EUR
42085.K2
42085.M1
Petroleumbenzin, 35…60 °C ACS
Petroleumbenzin
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -49°(-57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.640
Refractive Index: 1.3630
Appearance: Colourless
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 35-60°
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Siedepunkt:
35…60 °C Dichte: 0,640 Flammpunkt: –49 °C (–57 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 232-453-7 UN-Nummer: 1268 ADR: 3,I |